Learn More
Cytiva ActiSM medio líquido
Código de producto. 15842962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15842962 1000 mL 1000 ml
15825261 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15842962 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH31040.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    161.00€
    91.69€ / 1000 ml
    Ahorro 69.31€
    43% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una sustancia químicamente definida ADCF Medio optimizado para la producción de proteínas de alto rendimiento. Diseñado para usar con ActiPro medio.
  • HyClone ActiSM El medio de cultivo celular se ha formulado para proporcionar altos rendimientos de proteínas recombinantes en procesos de cultivo celular cuando se utiliza ovario de hámster chino (CHO ) líneas celulares.
  • El medio está definido químicamente y no contiene componentes derivados de animales. ADCF ) y optimizado para la producción de proteínas de alto rendimiento.
  • ActiSM El medio no contiene ningún factor de crecimiento (como insulina), péptidos, hidrolizados, rojo fenol o 2-mercaptoetanol, lo que garantiza la compatibilidad lote a lote.
  • ActiSM El medio está destinado a usarse en combinación con HyClone ActiPro medio y Cell Boost™ 7a y Cell Boost Suplementos 7b como parte de la ActiPro Sistema de medios y suplementos diseñado con la adaptación y producción en mente.
  • El ActiPro El sistema es adecuado para la biofabricación general con CHO líneas celulares como CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 y CHO-S .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Estéril con filtro
Con aditivos Poloxámero 188
Sin aditivos Sin glutamina
Cantidad 1000 mL
Formato Frasco
Contenido y almacenamiento 2 a 8 °C, lejos de la luz