Learn More
(-)-actinonina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (-)-Actinonin |
| CAS | 13434-13-4 |
| Fórmula molecular | C19 H35 N3 O5 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Actinonin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H35N3O5/c1-4-5-6-8-14(11-16(24)21-27)18(25)20-17(13(2)3)19(26)22-10-7-9-15(22)12-23/h13-15,17,23,27H,4-12H2,1-3H3,(H,20,25)(H,21,24) |
| SMILES | CCCCCC(CC(=O)NO)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)N1CCCC1CO |
| Nombre IUPAC | N'-hidroxi-N-[1-[2-(hidroximetil)pirrolidin-1-il]-3-metil-1-oxobutan-2-il]-2-pentilbutanodiamida |
| Peso molecular (g/mol) | 385.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.2577 |