Learn More
Actinomicina D (Dactinomicina), TRC
Código de producto. 18081230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18081230 50 mg 50 miligramos
18010930 10 mg 10 miligramos
18042330 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18081230 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD10250050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-76-0
Fórmula molecular C62 H86 N12 O16
Peso molecular (g/mol) 1255.42
Sinónimo Actinomycin D, 3H-Phenoxazine-1,9-dicarboxamide, 2-amino-N,N'-bis(hexadecahydro-6,13-diisopropyl-2,5,9-trimethyl-1,4,7,11,14-pentaoxo-1H-pyrrolo[2,1-i][1,4,7,10,13]oxatetraazacyclohexadecin-10-yl)-4,6-dimethyl-3-oxo- (7CI), Actinomycin C1 (6CI), 1H-Pyrrolo[2,1-i][1,4,7,10,13]oxatetraazacyclohexadecine, cyclic peptide deriv., 3H-Phenoxazine, actinomycin D deriv., AD, Actactinomycin A IV, Actinomycin 7, Actinomycin AIV, Actinomycin I1, Actinomycin IV, Actinomycin X1, Actinomycindioic D acid, dilactone, C 1, Chounghwamycin B, Cosmegen, Dactinomycin, Dactinomycin D, Dilactone actinomycin D acid, Dilactone actinomycindioic D acid, Lyovac cosmegen, Meractinomycin, NCI C04682, NSC 3053, Oncostatin K
Nombre IUPAC 2-amino-4,6-dimetil-3-oxo-1-N,9-N-bis[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabiciclo[14,3.0]nonadecan-6-il]fenoxazina-1,9-dicarboxamida
SMILES CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)C2=C(N)C(=O)C(=C3Oc4c(C)ccc(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)c4N=C23)C)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dactinomycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C62H86N12O16/c1-27(2)42-59(84)73-23-17-19-36(73)57(82)69(13)25-38(75)71(15)48(29(5)6)61(86)88-33(11)44(55(80)65-42)67-53(78)35-22-21-31(9)51-46(35)64-47-40(41(63)50(77)32(10)52(47)90-51)54(79)68-45-34(12)89-62(87)49(30(7)8)72(16)39(76)26-70(14)58(83)37-20-18-24-74(37)60(85)43(28(3)4)66-56(45)81/h21-22,27-30,33-34,36-37,42-45,48-49H,17-20,23-26,63H2,1-16H3,(H,65,80)(H,66,81)(H,67,78)(H,68,79)/t33-,34-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1254.6285
Porcentaje de pureza >95%