Learn More
Actinomicina D, > 99%, MP Biomedicals™
Product Code. 11477571 Shop All MP Biomedicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Product Code. Cantidad
11477571 1 mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11477571 Supplier MP Biomedicals Supplier No. 0210465801
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 50-76-0 | Formula: C62H86N12O16 | Weight: 1255.438 g/mol
Chemical Identifiers
CAS 50-76-0
Fórmula molecular C62H86N12O16
Peso molecular (g/mol) 1255.438
Clave InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Sinónimo Dactinomycin, Actinomycin-[thr-val-pro-sar-meval]
PubChem CID 131954673
Nombre IUPAC 2-Amino-4,6-dimetil-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabiciclo[14.3.0]nonadecan-6-il]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Specifications
Nombre del producto químico o material Actinomycin D
Tipo Actinomicina D
Forma física Polvo
Cantidad 1 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo >99%
Formula Weight (peso de la fórmula) 1255.5
Grado Not Available