Learn More
Thermo Scientific Chemicals Actinomicina D, 93 %
Código de producto. 10413075 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 MG
100 miligramos
25 MG
5 MG
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10413075 100 mg Frasco de vidrio 100 miligramos
10043673 1 mg Frasco de vidrio 1 MG
10247270 5 mg Frasco de vidrio 5 MG
10308880 25 mg Frasco de vidrio 25 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10413075 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 294941000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50-76-0 | C62H86N12O16 | 1255.438 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-76-0
Fórmula molecular C62H86N12O16
Peso molecular (g/mol) 1255.438
Número MDL MFCD00005033
Clave InChI RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Sinónimo Dactinomycin
PubChem CID 131954673
Nombre IUPAC 2-Amino-4,6-dimetil-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabiciclo[14.3.0]nonadecan-6-il]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimetil-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-il)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Actinomycin D
Tipo Actinomycin D
Nombre de nota 93%
Forma física Polvo cristalino
% mín. CAS 91.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 245.0°C to 252.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Color Rojo
Cantidad 100 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo 93%
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 1,2-propanediol, water + glyco, l mixture
Formula Weight (peso de la fórmula) 1255.44
Porcentaje de pureza 93%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Actinomycin D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.