Learn More
Invitrogen™ Actinomicina D
Código de producto. 11588666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 MG
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11588666 5 mg 5 miligramos
11524137 10 mg 10 MG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11588666 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor 11805017
  • Actúa interfiriendo con la síntesis de ARNm
  • La ctinomicina D se emplea como un antibiótico selectivo para bacterias resistentes, generalmente a una concentración de 1 μg/ml
  • El producto se suministra en polvo
  • Hecho en una solución madre a 1 mg/ml en DMSO
Análisis de células, estructura celular, clonación, núcleo y envoltura nuclear de nucléolos, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Fabricado en instalaciones que cumplen las buenas prácticas de fabricación actuales, que están certificadas según la ISO 13485 y registradas con la FDA como fabricantes de dispositivos médicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 μg/ml
Formulario Polvo
Tipo de producto Actinomicina D
Cantidad 5 mg
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Actinomycin D
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Actinomycin D
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.