Learn More
Dihidrocloruro de actinamina, TRC
Código de producto. 30138186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138186 1 g 1 g
30006724 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1919501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52049-70-4
Fórmula molecular C8 H18 N2 O4 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 279.16
Sinónimo myo-Inositol, 1,3-dideoxy-1,3-bis(methylamino)-, hydrochloride (1:2), myo-Inositol, 1,3-dideoxy-1,3-bis(methylamino)-, dihydrochloride (9CI), Actinamine dihydrochloride
Nombre IUPAC (1R,3S,4R,6S)-4,6-bis(metilamino)ciclohexano-1,2,3,5-tetrol; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](NC)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Actinamine Dihydrochloride
Nombres de analitos o componentes Actinamine Dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C8H18N2O4.2ClH/c1-9-3-5(11)4(10-2)7(13)8(14)6(3)12;;/h3-14H,1-2H3;2*1H/t3-,4+,5+,6+,7-,8-;;
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.08
Porcentaje de pureza >95%