Learn More
MedChemExpress ACTH (4-11)
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 67224-41-3 |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 1090.26 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 25 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Adrenocorticotropic Hormone (4-11), human |