Learn More
MedChemExpress ACTH (22-39)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.79% |
| CAS | 37548-29-1 |
| Contenido y almacenamiento | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Para utilizar con (aplicación) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Peso molecular | 1985.06 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 50 mg/mL (25.19 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Adrenocorticotropic Hormone (22-39) |