Learn More
MedChemExpress ACTH (11-24)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 95.4% |
| CAS | 4237-93-8 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1652.04 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 10 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 100 mg/mL (60.53 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinónimo | Adrenocorticotropic Hormone (11-24) |