Learn More
MedChemExpress ACTH (1-13)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 99.57% |
| CAS | 22006-64-0 |
| Contenido y almacenamiento | Protect from light∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light) |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Peso molecular | 1623.83 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 1 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Sinónimo | Adrenocorticotropic Hormone (1-13) |