Learn More
Actein, MedChemExpress
Código de producto. 16401768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16401768 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16401768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN6872
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Actein is a triterpene glycoside isolated from the rhizomes of Cimicifuga foetida. Actein suppresses cell proliferation, induces autophagy and apoptosis through promoting ROS/JNK activation, and blunting AKT pathway in human bladder cancer. Actein has little toxicity in vivo.
Actein is a triterpene glycoside isolated from the rhizomes of Cimicifuga foetida. Actein suppresses cell proliferation, induces autophagy and apoptosis through promoting ROS/JNK activation, and blunting AKT pathway in human bladder cancer. Actein has little toxicity in vivo.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Actein
CAS 18642-44-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C37H56O11
Cantidad 5 mg
SMILES C[C@]12[C@@]3([H])[C@@]4(C[C@@H](OC(C)=O)[C@@]1([C@]5([H])[C@](O[C@]6([C@H]7[C@]([C@@H](O)O6)(C)O7)C[C@H]5C)([H])C2)C)[C@@]8([C@@](C(C)([C@@H](O[C@@]9([H])[C@@H]([C@H]([C@H](O)CO9)O)O)CC8)C)([H])CC3)C4
Peso molecular (g/mol) 676.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 676.83
Porcentaje de pureza 98.58%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease