missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ACTBL2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16648504
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16648504 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16648504 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5102030

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Antibody detects endogenous levels of total ACTBL2.

Actins are highly conserved proteins that are involved in various types of cell motility and are ubiquitously expressed in all eukaryotic cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno ACTBL2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica ACTBL2
N.º de referencia del gen Q562R1, Q8BFZ3
Alias de gen 4732495G21Rik; ACT; Actbl2; actin, beta like 2; actin, beta-like 2; actin-like protein; beta-actin-like protein 2; Kappa-actin
Símbolos de los genes ACTBL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human ACTBL2(Accession Q562R1), corresponding to amino acid residues H89-A139.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 238880, 345651
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.