Learn More
Actarit, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Actarit |
| CAS | 18699-02-0 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O3 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, 4-(acetylamino)-, Acetic acid, (p-acetamidophenyl)- (6CI,8CI), 4-(Acetylamino)benzeneacetic acid, (4-Acetamidophenyl)acetic acid, 2-(4-Acetamidophenyl)acetic acid, 4-(Acetylamino)phenylacetic acid, 4-(N-Acetylamino)phenylacetic acid, Actarit, MS 932, NSC 170317, p-Acetamidophenylacetic acid, (p-Acetamidophenyl)acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-4-2-8(3-5-9)6-10(13)14/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | CC(=O)Nc1ccc(CC(=O)O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(4-acetamidofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 193.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0739 |