Learn More
ACT-709478, MedChemExpress
Código de producto. 16494688
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494688 10 mg 10 miligramos
16480977 50 mg 50 miligramos
16447407 5 mg 5 miligramos
16425526 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494688 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112723
MedChemExpress ACT-709478 is a potent, selective, orally active, and brain penetrating T-type calcium channel blocker. ACT-709478 is used in the research of generalized epilepsies.
ACT-709478 is a potent, selective, orally active, and brain penetrating T-type calcium channel blocker. ACT-709478 is used in the research of generalized epilepsies.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACT-709478
CAS 1838651-58-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H18F3N5O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (293.83 mM)
SMILES O=C(NC1=NN(CC2=NC=C(C#N)C=C2)C=C1)CC3=CC=C(C4(C(F)(F)F)CC4)C=C3
Peso molecular (g/mol) 425.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.41
Porcentaje de pureza 99.59%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation