Learn More
R&D Systems™ ACSF
Código de producto. 18075072
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18075072 25 mL 25 ml
1 options
Código de producto. 18075072 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3525/25ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.68€
    234.15€ / 25 ml
    Ahorro 30.53€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A Tocris product, part of R&D Systems. Artificial cerebrospinal fluid
Artificial cerebrospinal fluid (aCSF) commonly used when sampling from brain interstitial fluid. Closely matches the electrolyte concentrations of CSF and is prepared from high purity water and analytical grade reagents. Microfiltered and sterile. Final ion concentrations (in mM): Na+ 150; K+ 3.0; Ca2+ 1.4; Mg2+ 0.8; P 1.0; Cl- 155.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ACSF
Cantidad 25 mL
Línea de productos Tocris
Pureza >98%