Learn More
Acriloilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acryloylglycine |
| CAS | 24599-25-5 |
| Fórmula molecular | C5 H7 N O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-(1-Oxo-2-propen-1-yl)glycine, N-(1-Oxo-2-propenyl)glycine, Acryloylaminoacetic Acid, N-(Carboxymethyl)acrylamide, N-Acryloylglycine, NSC 288735 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H7NO3/c1-2-4(7)6-3-5(8)9/h2H,1,3H2,(H,6,7)(H,8,9) |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-(prop-2-enoilamino)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 129.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 129.0426 |