Learn More
Invitrogen™ Acriloilo-X, SE, ácido 6-((acriloil)amino)hexanoico, ester de succinimidil
Código de producto. 11584017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584017 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11584017 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A20770
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Ácido 6-((acriloil)amino)hexanoico, succinimidilo éster (acriloil-X, SE)
Acryloyl-X, SE (6-((acryloyl)amino)hexanoic acid, succinimidyl ester) is an amine-reactive molecule that enables crosslinking of acrylamide to proteins and other biomolecules containing amines. The succinimidyl ester of acryloyl-X covalently reacts with amines of proteins, amine-modified nucleic acids, and other biomolecules to yield acrylamides that can be copolymerized into polyacrylamide matrices or on surfaces, such as in microarrays and in biosensors. For instance, acryloyl-X, SE is used to prepare streptavidin acrylamide (Cat. No. S21379), which can copolymerize with acrylamide on a polymeric surface to create a uniform monolayer of immobilized streptavidin for binding to biotinylated ligands such as hybridization probes, enzymes, antibodies, and drugs.
El succinimidilo éster de acriloil-X, SE (ácido 6-((acriloil)amino)hexanoico) reacciona con aminas, de proteínas, ácidos nucleicos modificados con aminas y demás biomoléculas para producir acrilamidas que se pueden copolimerizar en matrices de poliacrilamida o en superficies, como en micromatrices y en biosensores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Acriloil-X SE
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Ester activo, succinimidilo éster
Etiqueta o tinte Acryloyl-X
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos