Learn More
Acriloil-CoA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acryloyl-CoA |
| CAS | 5776-58-9 |
| Fórmula molecular | C24 H38 N7 O17 P3 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Acryloyl Coenzyme A, Acryloyl-CoA, Acrylyl Coenzyme A, Thioacrylic Acid S-ester With Coenzyme A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H38N7O17P3S/c1-4-15(33)52-8-7-26-14(32)5-6-27-22(36)19(35)24(2,3)10-45-51(42,43)48-50(40,41)44-9-13-18(47-49(37,38)39)17(34)23(46-13)31-12-30-16-20(25)28-11-29-21(16)31/h4,11-13,17-19,23,34-35H,1,5-10H2,2-3H3,(H,26,32)(H,27,36)(H,40,41)(H,42,43)(H2,25,28,29)(H2,37,38,39)/t13-,17-,18-,19-,23-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | S-[2-[3-[[(2S)-4- (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-3-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]oxi-2-hidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoilamino]etil] prop-2-enotioato |
| Peso molecular (g/mol) | 821.582 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 821.126 |