Learn More
Acriloil-CoA, TRC
Código de producto. 30343192
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30343192 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30343192 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA67758010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acryloyl-CoA
CAS 5776-58-9
Fórmula molecular C24 H38 N7 O17 P3 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo Acryloyl Coenzyme A, Acryloyl-CoA, Acrylyl Coenzyme A, Thioacrylic Acid S-ester With Coenzyme A
Fórmula InChI InChI=1S/C24H38N7O17P3S/c1-4-15(33)52-8-7-26-14(32)5-6-27-22(36)19(35)24(2,3)10-45-51(42,43)48-50(40,41)44-9-13-18(47-49(37,38)39)17(34)23(46-13)31-12-30-16-20(25)28-11-29-21(16)31/h4,11-13,17-19,23,34-35H,1,5-10H2,2-3H3,(H,26,32)(H,27,36)(H,40,41)(H,42,43)(H2,25,28,29)(H2,37,38,39)/t13-,17-,18-,19-,23-/m1/s1
SMILES CC(C)(COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23)[C@H](O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)C=C
Nombre IUPAC S-[2-[3-[[(2S)-4- (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-3-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]oxi-2-hidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoilamino]etil] prop-2-enotioato
Peso molecular (g/mol) 821.582
Formula Weight (peso de la fórmula) 821.126
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.