Learn More
Cloruro de acriloilo, TRC
Código de producto. 30006941
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006941 100 g 100 g
30009818 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006941 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA191395100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 814-68-6
Fórmula molecular C3H3ClO
Peso molecular (g/mol) 90.51
Sinónimo 2-Propenoyl Chloride, Acrylic Acid Chloride, Acrylyl Chloride, NSC 93770, Propenoyl Chloride
Nombre IUPAC Cloruro de prop-2-enoil
SMILES ClC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acryloyl Chloride
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3ClO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 89.9872