Learn More
Acrilonitrilo (estabilizado con 35-45 ppm de 4-hidroxianisol (H750015)), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylonitrile |
| CAS | 107-13-1 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C3 H3 N |
| Cantidad | 500 mL |
| Sinónimo | Acrylonitrile (8CI), Acrylon, Carbacryl, Cyanoethene, Cyanoethylene, Fumigrain, NSC 6362, Propenenitrile, VCN, Ventox, Vinyl cyanide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2 |
| SMILES | C=CC#N |
| Nombre IUPAC | prop-2-enenitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 53.06 |
| Mostrar más |