Learn More
Acrilonitrilo-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylonitrile (D3) |
| CAS | 53807-26-4 |
| Fórmula molecular | C3 D3 N |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2-Propenenitrile-2,3,3-d3 (9CI), Acrylonitrile-d3 (7CI), Perdeuterioacrylonitrile, Acrylonitrile-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i1D2,2D |
| SMILES | [2H]C(=C([2H])C#N)[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,3-trideuterioprop-2-enenitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 56.0811 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 56.0454 |