Learn More
Acrilonitrilo-2-d1, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylonitrile-2-D |
| CAS | 4635-82-9 |
| Fórmula molecular | C3 D H2 N |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | 2-Propenenitrile-2-d (9 CI), Acrylonitrile-2-d (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2-Deuterioprop-2-enenitrile, 2-Deutero-2-propenenitrile, α-Deuterated acrylonitrile, Acrylonitrile-2-D |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2/i2D |
| SMILES | [2 H]C(=C)C#N |
| Nombre IUPAC | 2-deuterioprop-2-enonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 54.0688 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 54.0328 g/mol |
| Mostrar más |