Learn More
Acrilonitrilo 1000 μg/ml en metanol, segunda fuente, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320430 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30320430 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09011023ME
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylonitrile
CAS 107-13-1
Nombres de analitos o componentes Acrylonitrile
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C3 H3 N
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C3H3N/c1-2-3-4/h2H,1H2
SMILES C=CC#N
Nombre IUPAC prop-2-enenitrilo
Solvent or Matrix Metanol
Peso molecular (g/mol) 53.06
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 53,0265 g/mol