Learn More
Deutsch Neumann™ Tapones de acrilonitrilo butadieno
Código de producto. 10014770
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
18mm
21mm
23mm
29mm
31mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Tamaño de la unidad
10014770 18mm cada uno
10411104 23mm cada uno
10340671 21mm cada uno
10579412 29mm cada uno
10606371 31mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10014770 Proveedor Deutsch Neumann™ N.º de proveedor 1010318
En stock
Especificaciones
Dureza 45 Shore A
Altura (métrico) 30mm
Color Negro
Diameter (Metric) Bottom 18mm
Diámetro del área superior (métrico) 24mm
Material Acrilonitrilo butadieno
Tipo de producto Tapón cónico