Learn More
Sanplatec™ Desecador de vacío acrílico tipo SB
Código de producto. 11807162
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 L
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11807162 5 L 1 PCS
1 options
NO a prueba de explosiones. No utilizar en horno caliente.
Código de producto. 11807162 Proveedor Sanplatec™ N.º de proveedor 181+BS/RCSB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
NO a prueba de explosiones. No utilizar en horno caliente.
Un desecador de vacío compacto con adhesión de alto nivel con abundante transparencia.
  • Diseño compacto para un tamaño más pequeño
  • Para el almacenamiento de muestras, el almacenamiento y control de sensores, plantillas ópticas y medidores
  • Alta visibilidad desde todos los lados y material duradero.
  • Medidor de vacío: de 0 a 0,1 MPa
  • Puerta con junta de silicona y 3 cierres a presión.
  • 1 válvula equipada para reposición de vacío y gas
Especificaciones
Color Transparente
Descripción Desecador de vacío
Material PMMA
Tipo de producto Desecador
Para utilizar con (aplicación) Deshumidificación y almacenamiento de muestras
Volumen (métrico) 5 L
Dimensiones interiores (F x An x Al) 180 x 180 x 200 mm
Anchura (métrico) 248 mm
Altura (métrico) 328 mm
Fondo (métrico) 256 mm
Peso (métrico) Aprox. 4,5 kg