Learn More
Brady™ Cinta de marcado con lámina retrorreflectante acrílica
Código de producto. 11771925 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro con rayas amarillas
Rayas blancas y negras
Rojo sobre blanco
Dimensiones (L x An):
4,5 m x 50 mm
4,5 m x 75 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
11771925 Rayas blancas y negras 4,5 m x 50 mm 1 rollo
11761925 Negro con rayas amarillas 4,5 m x 50 mm 1 rollo
11781925 Negro con rayas amarillas 4,5 m x 75 mm 1 rollo
11701645 Rojo sobre blanco 4,5 m x 50 mm 1 rollo
11711645 Rojo sobre blanco 4,5 m x 75 mm 1 rollo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11771925 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 076310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.90€
    37.24€ / 1 rollos
    Ahorro 0.66€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
La señalización de las rutas de transporte debe ser flexible y duradera, ya que se adapta constantemente a las demandas y necesidades cambiantes dentro de sus instalaciones o almacén. Esta cinta de señalización con lámina retrorreflectante de acrílico proporciona un margen adicional de seguridad durante apagones, de noche o en condiciones de poca luz.
  • La señalización de las rutas de transporte debe ser flexible y duradera, ya que se adapta constantemente a las demandas y necesidades cambiantes dentro de sus instalaciones o almacén.
  • Estas cintas proporcionan un margen adicional de seguridad durante apagones, de noche o en condiciones de poca luz.
Especificaciones
Alternate Part Number B957 2 in Cinta reflectante rayada en blanco y negro de 5 yardas
Certificaciones/conformidad ASTM D 2979, ASTM D 523
Dimensiones (L x An) 4,5 m x 50 mm
Acabado Semisatinado
Para utilizar con (aplicación) Marcado de plantas de uso general, postes de advertencia Bradystake reflectantes, rayas de advertencia reflectantes
Longitud (imperial) 15 ft.
Longitud (métrico) 4,5 m
Cantidad de embalaje 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40 °F a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor 0,081 mm
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50 mm
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Rayas blancas y negras
Material Plástico
Tipo de producto Cinta de rayas reflectantes