Learn More
Karl Hecht™ Soportes de pipetas inclinados Assistent™
Código de producto. 10698861
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
6
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Posiciones Tamaño de la unidad
10698861 6 1 PCS
1 options
Código de producto. 10698861 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42590006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.86€
    32.13€ / paquete de 1
    Ahorro 14.73€
    31% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Proporcionan un almacenamiento seguro en el laboratorio para las pipetas. Los soportes de pipetas inclinados Karl Hecht™ Assistent™ están hechas de Plexiglas™.
  • Capacidad para 6 pipetas
  • Para pipetas volumétricas y de medición
  • Cavidades aprox. 17,5 mm, anchura aprox 123 mm
Especificaciones
Color Transparente
Material Acrílico
Posiciones 6
Para utilizar con (equipo) Pipetas
N.° por paquete 1 Paq.
Cantidad 1 Paq.
Longitud (métrico) 190 mm
Fondo (métrico) 123 mm
Tipo de producto Soporte para pipetas