Learn More
Cole-Parmer™ Portapipetas en ángulo
Código de producto. 11734949 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11734949 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 11734949 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 6353502
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.00€
    224.50€ / paquete de 1
    Ahorro 67.50€
    23% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Este soporte de pipetas en ángulo proporciona un almacenamiento seguro y cómodo y una fácil recuperación de sus pipetas.
  • Mantiene las pipetas a mano y bien organizadas.
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 3,5 in
Altura (imperial) 16 in
Fondo (imperial) 11,5 in
Fondo (métrico) 292,1 mm
Tipo de producto Gradilla para pipetas
Altura (métrico) 406,4 mm
Anchura (métrico) 88,9 mm