Learn More
Brady™ Centro de bloqueo de grupo acrílico
Código de producto. 11796775 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
18 ganchos
3 ganchos
8 ganchos
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11796775 18 ganchos cada uno
11706695 3 ganchos cada uno
10421100 8 ganchos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11796775 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 800127
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00€
    223.42€ / paquete de 1
    Ahorro 34.58€
    13% Descuento
En stock
Utilice el Centro de bloqueo grupal de acrílico para situaciones de bloqueo grupal que involucren una gran cantidad de trabajadores y equipos. También se puede utilizar como caja de almacenamiento con cerradura. La cubierta frontal transparente permite ver fácilmente el contenido.
  • Para situaciones de bloqueo grupal que involucran una gran cantidad de trabajadores y equipos.
  • También se puede utilizar como caja de almacenamiento con cerradura.
  • La cubierta frontal transparente permite ver fácilmente el contenido.
  • 8 ganchos para llaves y 1 ranura para cerraduras.
  • Las cajas de seguridad se suministran sin contenido.
Especificaciones
Tipo de producto Caja de seguridad
Alternate Part Number CENTRO DE BLOQUEO DE GRUPO 18 GANCHOS
Color Rojo
Material Acrílico
Fondo (imperial) 2,52 in
Fondo (métrico) 64 mm
Descripción Centro de bloqueo grupal - 18 ganchos
Dimensiones (Pr x An x Al) 64 x 406 x 195 mm
Para utilizar con (aplicación) Bloqueo y etiquetado
Altura (imperial) 7,68 in
Altura (métrico) 195 mm
Incluye 18 ganchos
Cantidad 1 unidad
Anchura (imperial) 15,98 in
Anchura (métrico) 406 mm