Learn More
Fisherbrand™ Soporte acrílico de cajas de guantes
Código de producto. 16504241 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1 caja
3 cajas
4 cajas
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
16504241 4 cajas cada uno
16574231 1 caja cada uno
16594231 3 cajas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16504241
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    128.00€
    62.98€ / paquete de 1
    Ahorro 65.02€
    50% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Soluciones de almacenamiento de línea limpia perfectas para la organización de laboratorios, con paredes dobladas por calor para simplificar la construcción y evitar roturas accidentales.
  • Las paredes que se doblan con calor simplifican la construcción y limitan la rotura accidental
  • Los soportes triples y cuádruples permiten que las cajas de guantes se carguen desde la parte superior o lateral
  • Se adapta a cajas de guantes estándar con una profundidad de hasta 3,75 in
  • El soporte ofrece versatilidad al mismo tiempo que proporciona almacenamiento para ahorrar espacio
  • Se puede montar vertical u horizontalmente, piezas necesarias incluidas
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para cajas de guantes
Color Transparente
Longitud (imperial) 10,4 in
Longitud (métrico) 26,3 cm
Anchura (imperial) 4 pulg.
Anchura (métrico) 10,4 cm
Altura (imperial) 21,1 pulg.
Altura (métrico) 53,5 cm
Admite Cajas de guantes desechables
Material Acrílico
Mounting Orificios
No. of Compartments 1
Capacidad 4 cajas
Incluye Elementos de montaje