Descripción
- Los soportes de acrílico transparente incluyen un inserto de espuma de poliéster para sujetar de forma segura una variedad de tamaños de cajas de guantes; –el ajuste perfecto garantiza una fácil extracción de los guantes.
- Todos los soportes aceptan la mayoría de marcas de cajas
- Tornillos de montaje incluidos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Soporte para cajas de guantes |
| Color | Transparente |
| Fondo (métrico) | 110 mm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 110 x 141 x 260 mm |
| Anchura (métrico) | 141 mm |
| Altura (métrico) | 260 mm |
| Admite | Cajas de guantes desechables |
| Material | Acrílico |
| Mounting | Montaje en pared |
| No. of Compartments | 1 |
| Mostrar más |