Learn More
Fisherbrand™ Soporte acrílico de cajas de guantes
Código de producto. 11807112 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
1 caja
2 cajas
3 cajas
Dimensiones interiores (F x An x Al):
110 x 141 x 260 mm
110 x 295 x 260 mm
110 x 295 x 385 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad Dimensiones interiores (F x An x Al) Tamaño de la unidad
11807112 2 cajas 110 x 295 x 260 mm cada uno
11897102 1 caja 110 x 141 x 260 mm cada uno
11817112 3 cajas 110 x 295 x 385 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11807112
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.95€
    66.82€ / paquete de 1
    Ahorro 32.13€
    32% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Mantenga los guantes organizados y listos para su uso inmediato. El soporte acrílico de cajas de guantes Fisherbrand™ incluye un inserto de espuma que garantiza un ajuste seguro y una dispensación fácil.
  • Los soportes de acrílico transparente incluyen un inserto de espuma de poliéster para sujetar de forma segura una variedad de tamaños de cajas de guantes; –el ajuste perfecto garantiza una fácil extracción de los guantes.
  • Todos los soportes aceptan la mayoría de marcas de cajas
  • Tornillos de montaje incluidos
Especificaciones
Tipo de producto Soporte para cajas de guantes
Color Transparente
Fondo (métrico) 110 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 110 x 295 x 260 mm
Anchura (métrico) 295 mm
Altura (métrico) 260 mm
Admite Cajas de guantes desechables
Material Acrílico
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 2
Product Style Carga lateral
Capacidad 2 cajas
Incluye Tornillo de montaje en pared
Cantidad 1 unidad