Learn More
Anhídrido acrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | prop-2-enoyl prop-2-enoate |
| CAS | 2051-76-5 |
| Fórmula molecular | C6 H6 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Acrylic Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H,1-2H2 |
| SMILES | C=CC(=O)OC(=O)C=C |
| Nombre IUPAC | prop-2-enoil prop-2-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 126.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.032 |