Learn More
Key Instruments™ Medidor de flujo de aire acrílico Flo-Rite™
Código de producto. 11968034
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
1 l/min
5 l/min
De 0,04 a 0,5 l/min
De 0,1 a 1 l/min
De 1 a 10 l/min
De 30 a 280 l/min
Altura (métrico):
102 mm
165mm
165 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Altura (métrico) Tamaño de la unidad
11968034 De 1 a 10 l/min 165mm cada uno
11988014 De 0,04 a 0,5 l/min 102 mm cada uno
11927425 De 0,1 a 1 l/min 102 mm cada uno
11994968 1 l/min 102 mm cada uno
11959718 5 l/min 102 mm cada uno
11948044 De 30 a 280 l/min 165 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11968034 Proveedor Key Instruments™ N.º de proveedor FR4A41BVBN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.00€
    142.00€ / paquete de 1
    Ahorro 21.00€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Medidor de flujo acrílico con mecánica de precisión estándar. El medidor de flujo de aire acrílico Key Instruments™ Flo-Rite™ cuenta con escalas de aire y agua de lectura directa y está disponible con escalas británicas o métricas.
CARACTERÍSTICAS
  • Fácil de leer en inglés o métrico
  • Intervalos de escala de agua de 4 CCM a 20 GPM
  • Intervalos de aire de 40 CCM a 4000 LPM
  • Insertos de latón roscados para una instalación rápida
  • Montaje y desmontaje sencillos para mantenimiento
  • Construcción de acrílico transparente de una pieza y duradera
  • Estable, fácil de leer y calidad superior de flotación
APLICACIONES
  • Equipo de muestreo de aire en acuicultura
  • Equipo de desalinización
  • Analizadores de gases y sistemas médicos
  • Equipos de fotoprocesamiento
  • Sistemas de tratamiento y distribución de agua
Especificaciones
Tipo Caudalímetro
Exactitud ±3%
Caudal de aire De 1 a 10 l/min
Tasa de presión 100psi
Para utilizar con (aplicación) Para el uso con aire/gas o agua
Altura (métrico) 165mm
Material de las piezas internas Acrílico
Repetibilidad ±0,5%
Anchura (métrico) 165mm
Báscula 50, 100 o 127 mm
Material de los cierres Buna-N
Temperatura (métrico) 65 °C
Válvula Sí