Learn More
Ácido acrílico, téc. 90 %, estabilizado
Código de producto. 15492437
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15492437 500 mL 500 ml
15402447 2.5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15492437 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045779.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-10-7
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.063
Número MDL MFCD00004367
Clave InChI NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Nombre IUPAC ácido prop-2-enoico
SMILES C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylic acid
Nombre de nota Stabilized
Punto de fusión ∼13°C
Densidad 1.051 g/mL
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Temperatura de inflamación 54°C (129°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal H2C=CHCO2H
Índice de refracción 1.4202
Cantidad 500 mL
Número UN UN2218
Beilstein 635743
Índice Merck 14,130
Información de solubilidad Completely miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquida