Learn More
Ácido acrílico (estabilizado con MEHQ), TRC
Código de producto. 30010485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010485 5 g 5 g
30006493 100 g 100 g
30009204 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1913505G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-10-7
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Sinónimo 2-Propenoic Acid, Acroleic Acid, Ethylenecarboxylic Acid, NSC 4765, Propenoic Acid, Vinylformic Acid;
Nombre IUPAC ácido prop-2-enoico
SMILES OC(C=C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylic Acid
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.0211
Porcentaje de pureza >95%