Learn More
Ácido acrílico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylic Acid-d3 |
| CAS | 204259-63-2 |
| Fórmula molecular | C3HD3O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Acrylic-2,3,3-d3 Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i1D2,2D |
| SMILES | OC(/C([2H])=C([2H])/[2H])=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,3-trideuterioprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 75.08 |