Learn More
Ácido acrílico, 97 %, estab. con aprox. 200 ppm de 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336876
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336876 500 g 500 g
11326876 100 g 100 g
11346876 2500 g 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11336876 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04280.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72.063 g/mol
El ácido acrílico actúa como precursor en la producción de ácido 3-hidroxipropiónico. Se utiliza en la preparación de resinas absorbentes de agua. Reacciona con alcoholes para preparar los ésteres correspondientes. Sus ésteres se utilizan como materias primas para resinas sintéticas, cauchos, adhesivos de revestimiento, pinturas a base de agua, adhesivos y pulidores de suelo. También se utiliza para preparar la formación de homopolímeros o copolímeros reaccionando con otros monómeros como acrilamidas, acrilonitrilo, vinilo, estireno y butadieno.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido acrílico actúa como precursor en la producción de ácido 3-hidroxipropiónico.Se utiliza en la preparación de resinas absorbentes de agua.Reacciona con alcoholes para preparar los ésteres correspondientes.Sus ésteres se utilizan como materias primas para resinas sintéticas, cauchos, adhesivos de revestimiento, pinturas a base de agua, adhesivos y pulidores de suelo.También se utiliza para preparar la formación de homopolímeros o copolímeros reaccionando con otros monómeros como acrilamidas, acrilonitrilo, vinilo, estireno y butadieno.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico.Sensible a la luz y al aire.Incompatible con fuertes agentes oxidantes, bases fuertes, oxígeno, iniciadores de polimerización, aminas y peróxidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-10-7
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.063
Número MDL MFCD00004367
Clave InChI NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Nombre IUPAC ácido prop-2-enoico
SMILES C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylic acid
Nombre de nota stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol
Punto de fusión ∼13°C
Densidad 1.051
Punto de ebullición 138°C to 139°C
Temperatura de inflamación 54°C (130°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal H2C=CHCO2H
Índice de refracción 1.4202
Cantidad 500 g
Número UN UN2218
Beilstein 635743
Índice Merck 14,130
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylic acid