Learn More
Ácido acrílico, 98 %, extra puro, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10488720 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 litros
2.50 litro
250 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10488720 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10163890 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10022020 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
10657753 10 L Tambor de plástico 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10488720 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 164252500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.80€
    50.65€ / 250 ml
    Ahorro 5.15€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-10-7 , 150-76-5
Fórmula molecular C3H4O2
Peso molecular (g/mol) 72.06
Número MDL MFCD00004367
Clave InChI NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
Nombre IUPAC ácido prop-2-enoico
SMILES C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylic acid
Nombre de nota Stabilized
% mín. CAS 98
Punto de fusión 13.0°C
Densidad 1.0500g/mL
Punto de ebullición 139.0°C
Temperatura de inflamación 48°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCO2H
Índice de refracción 1.4192 to 1.4212
Cantidad 250 mL
Beilstein 02, 397
Índice Merck 15, 121
Gravedad específica 1.05
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents,soluble in acetone
Estabilizante 180 to 220ppm MEHQ
Viscosidad 1.3 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.06
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylic acid, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.