Learn More
Acrilamida (blanco, cristales de aguja/electroforesis), Fisher BioReagents
Código de producto. 10235203
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
5 kg
Envase:
Balde de polietileno
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235203 500 g Frasco de polietileno 500 GR
10562595 100 g Frasco de polietileno 100 GR
10502605 5 kg Balde de polietileno 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10235203 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP170500
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Esta acrilamida está recristalizada 3X para obtener un material cristalino de alta pureza adecuado para la separación electroforética de proteínas y ácidos nucleicos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 79-06-1
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.08
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nombre IUPAC prop-2-enamida
SMILES NC(=O)C=C
Specifications
Nombre del producto químico o material Acrylamide
Forma física Sólido
Ácido acrílico 0,002% máx.
Punto de ebullición de 125 °C
Punto de fusión de 82 °C
Conductividad 2,50 μmhos como máximo.
Color Blanco
pH 6.5 a 8.0
Cantidad 500 g
ADNasa Sin ADNasa
Envase Frasco de polietileno
Notas de grado de pureza Sin ADNasa, ARNasa ni proteasa
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99,9 %
Fórmula lineal CH2:CHCONH2
Índice Merck 15, 120
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza ≥99,9%
Grado Electroforesis
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acrylamide
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.