Learn More
Solución de acrilamida (40 %/electroforesis), Fisher BioReagents
Descripción
Esta solución de acrilamida al 40 % está fabricada con 3X acrilamida recristalizada y es adecuada para la separación electroforética de proteínas y ácidos nucleicos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylamide Solution |
| Nombre de nota | 40% |
| Forma física | Líquido |
| Ácido acrílico | 0.003% max. |
| CAS | 79-06-1, 7732-18-5 |
| Punto de ebullición | 125°C |
| Punto de fusión | 83°C |
| Conductividad | 5μmhos max. |
| Color | Incolora |
| pH | 6 to 7 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acrylamide Solution, 40%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide