Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida / N,N'-metilenobisacrilamida 37.5:1, para bioquímica, solución mixta al 40 %
Código de producto. 10397511 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10397511 500 mL 500 ml
10113011 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10397511 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 330225000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.55€
    82.65€ / 500 ml
    Ahorro 12.90€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Acrilamida/N, N'-metilenebiacrilamida, n.º CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, es un compuesto soluble en agua que se interconecta para producir geles de poliacrilamida que se utilizan ampliamente en cromatografía y separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Nombre del producto químico o material Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1
Forma física Líquido
Ácido acrílico 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
% mín. CAS 59.0
% máx. CAS 61.0
Conductividad 3μS/cm Max.
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5NO
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nombre IUPAC prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide