Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida / N,N'-metilenobisacrilamida 37.5:1, para bioquímica, solución mixta al 40 %
Código de producto. 10113011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10113011 100 mL 100 ml
10397511 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10113011 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 330221000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Acrilamida/N, N'-metilenebiacrilamida, n.º CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, es un compuesto soluble en agua que se interconecta para producir geles de poliacrilamida que se utilizan ampliamente en cromatografía y separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Absorbancia (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Nombre del producto químico o material Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 37.5:1
Forma física Líquido
Ácido acrílico 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
% mín. CAS 59.0
% máx. CAS 61.0
Conductividad 3μS/cm Max.
Color Incolora
Cantidad 100 mL
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5NO
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nombre IUPAC prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Bioquímica
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 37.5:1, 40% mix solution inwater
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide