Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida / N,N'-metilenobisacrilamida 29:1, para bioquímica, solución mixta al 40 % en agua
Código de producto. 10245481 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ML
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10245481 100 mL 100 ml
10152961 500 mL 500 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10245481 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 330211000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Acrilamida/N, N'-metilenebiacrilamida, n.º CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, es un compuesto soluble en agua que se interconecta para producir geles de poliacrilamida que se utilizan ampliamente en cromatografía y separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La acrilamida/N,N'-metilenebiacrilamida es un polvo cristalino blanco, inodoro y soluble en agua
  • Este compuesto se polimeriza en presencia de radicales libres para generar geles cuyo tamaño de poro se puede regular manipulando las concentraciones relativas de esta mezcla de compuestos
Aplicaciones
  • Los geles de poliacrilamida se utilizan ampliamente en bioquímica, química forense, genética, biología molecular y biotecnología para separar proteínas o ácidos nucleicos, según su movilidad electroforética
  • Debido a su mayor resolución en comparación con otros geles, los geles de poliacrilamida también se utilizan en el análisis de especies de ARN más pequeñas de muestras mixtas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Nombre del producto químico o material Acrylamide / N,N′-Methylenebisacrylamide 29:1
Forma física Líquido
Ácido acrílico 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
% mín. CAS 59.0
% máx. CAS 61.0
Conductividad 3μS/cm Max.
Color Incolora
Cantidad 100 mL
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5NO
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nombre IUPAC prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Bioquímica