Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida / N,N'-metilenobisacrilamida 19:1, para bioquímica, solución mixta al 40 % en
Código de producto. 10708552 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2,5 L
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10708552 100 mL 100 ML
10430052 500 mL 500 ml
10696244 2,5 L 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10708552 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 330201000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.90€
    44.65€ / 100 ml
    Ahorro 5.25€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Nombre del producto químico o material Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 19:1
Forma física Líquido
Ácido acrílico 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
% mín. CAS 59.0
% máx. CAS 61.0
Conductividad 3μS/cm Max.
Color Incolora
Cantidad 100 mL
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C3H5NO
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nombre IUPAC prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylamide / N,N``-Methylenebisacrylamide 19:1, 40% mix solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide, Methylene diacrylamide