missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Acrilamida / N,N'-metilenobisacrilamida 19:1, para bioquímica, solución mixta al 40 % en

Código de producto. 10696244 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2,5 L
Tamaño de la unidad:
100 ML
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10696244 2,5 L 2.50 litro
10708552 100 mL 100 ML
10430052 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10696244 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 330200025
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.

CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Absorbancia (1% in water), (1% in water) at 0nm, 0.1 max. at 290nm
Nombre del producto químico o material Acrylamide / N, N'-Methylenebisacrylamide 19:1
Forma física Líquido
Ácido acrílico 0.001% max.
CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1
% mín. CAS 59.0
% máx. CAS 61.0
Conductividad 3μS/cm Max.
Color Incolora
Cantidad 2,5 L
Fórmula molecular C3H5NO
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
Nombre IUPAC prop-2-enamida
Peso molecular (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Grado Bioquímica
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.