Learn More
Acrilamida, grado de electroforesis, + 99 %
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
- La acrilamida/N,N'-metilenebiacrilamida es un polvo cristalino blanco, inodoro y soluble en agua
- Este compuesto se polimeriza en presencia de radicales libres para generar geles cuyo tamaño de poro se puede regular manipulando las concentraciones relativas de esta mezcla de compuestos
Aplicaciones
- Los geles de poliacrilamida se utilizan ampliamente en bioquímica, química forense, genética, biología molecular y biotecnología para separar proteínas o ácidos nucleicos, según su movilidad electroforética
- Debido a su mayor resolución en comparación con otros geles, los geles de poliacrilamida también se utilizan en el análisis de especies de ARN más pequeñas de muestras mixtas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acrylamide |
| Punto de fusión | 82°C to 85°C |
| Densidad | 1.322 |
| Punto de ebullición | 125°C (25 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 138°C (280°F) |
| Olor | Odorless |
| Fórmula lineal | CH2=CHCONH2 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN2074 |
| Beilstein | 605349 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Acrylamide, electrophoresis grade
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- Toxicidad para la reproducción Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide