Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrilamida, grado de electroforesis, + 99 %
Código de producto. 11308136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308136 100 g 100 g
11398126 25 g 25 g
11318136 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11308136 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L15075.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Acrilamida/N, N'-metilenebiacrilamida, n.º CAS 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1, es un compuesto soluble en agua que se interconecta para producir geles de poliacrilamida que se utilizan ampliamente en cromatografía y separación electroforética de ácidos nucleicos y proteínas.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • La acrilamida/N,N'-metilenebiacrilamida es un polvo cristalino blanco, inodoro y soluble en agua
  • Este compuesto se polimeriza en presencia de radicales libres para generar geles cuyo tamaño de poro se puede regular manipulando las concentraciones relativas de esta mezcla de compuestos
Aplicaciones
  • Los geles de poliacrilamida se utilizan ampliamente en bioquímica, química forense, genética, biología molecular y biotecnología para separar proteínas o ácidos nucleicos, según su movilidad electroforética
  • Debido a su mayor resolución en comparación con otros geles, los geles de poliacrilamida también se utilizan en el análisis de especies de ARN más pequeñas de muestras mixtas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79-06-1
Fórmula molecular C3H5NO
Peso molecular (g/mol) 71.08
Número MDL MFCD00008032
Clave InChI HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Nombre IUPAC prop-2-enamida
SMILES NC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acrylamide
Punto de fusión 82°C to 85°C
Densidad 1.322
Punto de ebullición 125°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 138°C (280°F)
Olor Odorless
Fórmula lineal CH2=CHCONH2
Cantidad 100 g
Número UN UN2074
Beilstein 605349
Sensibilidad Hygroscopic; Light sensitive
Índice Merck 14,129
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 71.08
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electroforesis
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Acrylamide, electrophoresis grade
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide